Merck
254150
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Bismuth trinitrate pentahydrate
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 155,00
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 155,00
About This Item
Fórmula lineal:
Bi(NO3)3 · 5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
485.07
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
core: bismuth
reagent type: catalyst
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
Clave InChI
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
An excellent oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines.[1] Convenient reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides.[2]
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guojun Han et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 91(12), 1150-1163 (2017-12-06)
Mass cytometry (or CyTOF) is an atomic mass spectrometry-based single-cell immunoassay technology, which has provided an increasingly systematic and sophisticated view in basic biological and clinical studies. Using elemental reporters composed of stable heavy metal isotopes, more than 50 cellular
Mashraqui, S.H. et al.
Synthetic Communications, 28, 939-939 (1998)
Mashraqui, S.H. Karnik, M.A.
Synthesis, 713-713 (1998)
Na Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(36), 13742-13750 (2014-08-12)
The xFe2O3/yBiOCl composites (xFe/yBi, x/y = 0/100, 5/100, 10/100, 20/100, 30/100 and 40/100 molar ratios) are prepared for the first time through an in situ hydrolysis method under hydrothermal conditions. The samples are characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron
Marcela Luísa Gomes et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 20(5), 771-779 (2015-05-02)
Two bismuth(III) porphyrins-5,10,15,20-tetrakis(phenyl)porphyrinatobismuth(III) nitrate, [Bi(III)(TPP)]NO3, and the unprecedent 5,10,15,20-tetrakis(4-carbomethoxyphenyl)porphyrinatobismuth(III) nitrate, [Bi(III)(T4CMPP)]NO3, and two unprecedented antimony(V) porphyrins dichlorido(5,10,15,20-tetrakis(phenyl)porphyrinato)antimony(V) bromide, [Sb(V)(TPP)Cl2]Br, and dibromido(5,10,15,20-tetrakis(4-carbomethoxyphenyl)porphyrinato)antimony(V) bromide, [Sb(V)(T4CMPP)Br2]Br,-were synthesized by reacting the corresponding porphyrin ligand with Bi(NO3)3·5H2O or SbCl3. All compounds were characterized by UV-vis