Merck
252913
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphyrin iron(III) chloride
≥95% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 272,00
US$ 272,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 272,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H8ClF20FeN4
Número de CAS:
Peso molecular:
1063.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 272,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
λmáx.
415 nm
498 nm (2nd)
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Fe](Cl)n56
InChI
1S/C44H8F20N4.ClH.Fe/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;;/h1-8H;1H;/q-2;;+3/p-1/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;;
Clave InChI
RVNJZXLLVARDGN-VTVSBRCESA-M
Aplicación
Catalyst for epoxidations with peroxides,[1] oxidative decarbonylations,[2] and aliphatic hydroxylations.[3]
Características y beneficios
Catalyst for epoxidations with peroxides, oxidative decarbonylations, and aliphatic hydroxylations.
Preferred catalyst in catalytic oxygenation reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 33, 4949-4949 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 115, 2775-2775 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 114, 1308-1308 (1992)
Artículos
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering