252190
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine cobalt(II)
Dye content 85 %
Sinónimos:
Cobalt TPP
About This Item
Productos recomendados
composition
Dye content, 85%
Quality Level
mp
>300 °C (dec.)
λmax
409 nm
524 nm (2nd)
SMILES string
[Co]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Co/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
InChI key
LSZLYWSRWXFMOI-DAJBKUBHSA-N
Categorías relacionadas
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering