Saltar a
257532
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron(III) chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H44ClFeN4
Número CAS:
Peso molecular:
624.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
form
solid
λmax
382 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.ClH.Fe/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
InChI key
NWWCYXFDLUMYRQ-YAJYDHHFSA-M
General description
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with iron chloride to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron chloride (FeOEP). It may be used to form Langmuir Blodgett (LB) thin films. Iron–porphyrin could be present naturally in biofilms.
Application
An iron–porphyrin adlayer adsorbed on the Au(111) substrate was used to study the electrocatalytic reduction of O2 in HClO4.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)