Merck
252840
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Methyl-2,4-pentanediol
99%
Sinónimos:
(−)-Hexylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
118.17
Beilstein:
6051650
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]22/D −21°, neat
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
densidad
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@@H](O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
SVTBMSDMJJWYQN-RXMQYKEDSA-N
Descripción general
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol is a chiral crystallizing agent for protein crystallization.[1][2]
Aplicación
Chiral reagent
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An overview on 2-methyl-2, 4-pentanediol in crystallization and in crystals of biological macromolecules.
Anand K, et al.
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 58(10), 1722-1728 (2002)
Crystallization of lysozyme with (R)-,(S)-and (RS)-2-methyl-2, 4-pentanediol.
Stauber M, et al.
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 71(3), 427-441 (2015)