great service with customer service, great service with customer service
Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 40,90 | |
| 500 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 101,00 |
Acerca de este artículo
US$ 40,90
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid
expl. lim.
7.4 %
refractive index
n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
Categorías relacionadas
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) |
| bp 197 °C (lit.) | bp 197 °C (lit.) | bp 197 °C (lit.) | bp 197 °C (lit.) |
| density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428 | refractive index n20/D 1.427 (lit.) | refractive index n20/D 1.427 (lit.) | refractive index n20/D 1.427 (lit.) |
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 68340-500ML | 04061832755762 |
| 68340-100ML | 04061832755755 |