250090
1-Fluorooctane
98%
Sinónimos:
Octyl fluoride
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
bp
142-146 °C (lit.)
densidad
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
fluoro
cadena SMILES
CCCCCCCCF
InChI
1S/C8H17F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
Clave InChI
DHIVLKMGKIZOHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?