538647
1-Fluorododecane
98%
Sinónimos:
n-Dodecyl fluoride
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
densidad
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
fluoro
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCF
InChI
1S/C12H25F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Clave InChI
YHYBNVZCQIDLSQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
223.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?