Merck
250074
Sigma-Aldrich
1-Fluorohexane
98%
Sinónimos:
Hexyl fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5F
Número de CAS:
Peso molecular:
104.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.3755 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
densidad
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCF
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)