249904
3,3-Dimethylallyl bromide
technical grade, ~90%
Sinónimos:
1-Bromo-3-methyl-2-butene, Prenyl bromide
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
~90%
Formulario
liquid
contiene
silver wool as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
bp
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
densidad
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
Clave InChI
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- (±)-eldanolide
- 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan
- (±)-fumagillin, antibiotic isolated from Aspergillus fumigattus
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?