Merck
246042
Sigma-Aldrich
3-Butyn-2-ol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CCH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
70.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
densidad
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
Clave InChI
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)