Merck
245232
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NSO2C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
126-128 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
Clave InChI
VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Aplicación
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate was used in the preparation of pyrazol-benzenesulfonamides, 2-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamides[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation of 2-(1-Phenyl-1H-pyrazol-5-yl) benzenesulfonamides from Polylithiated C (alpha), N-Phenylhydrazones and Methyl 2-(Aminosulfonyl) benzoate.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(6), 1095-1095 (2005)
P Serra-Mora et al.
The Science of the total environment, 721, 137732-137732 (2020-03-17)
The degradation kinetics and residual levels of the sulfonylurea herbicide tribenuron-methyl (TBM) in different environmental waters were studied using in tube-solid phase microextraction (IT-SPME) coupled on-line to nano-liquid chromatography (nanoLC) and UV diode array detection (DAD). This approach combines the
Rajae Chahboune et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(15), 1370-1380 (2015-07-07)
Sulfonylureas are among the most important class of antidiabetic and herbicides. Solar light excitation and Advanced Oxidation Processes may result in the formation of a wide array of products owing to the relative complex structure. These products, that should be