Merck
333441
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 91,20
US$ 91,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 91,20
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 91,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
94-95 °C/21 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
densidad
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate is an ester. The reduction of methyl (4-trifluoromethyl)benzoate catalyzed by MoO2Cl2 was reported.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Silane/ MoO2Cl2 as an efficient system for the reduction of esters.
Fernandes AC and Rom?o CC.
J. Mol. Catal. A: Chem., 253(1), 96-98 (2006)