Merck
402761
Sigma-Aldrich
Tin(II) oxalate
98%
Sinónimos:
Oxalic acid tin(II) salt, Stannous oxalate
About This Item
Fórmula lineal:
SnC2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
206.73
Beilstein:
3708588
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: tin
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O=C1O[SnH2]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
Clave InChI
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Cardio-vascular system, Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jung Sang Cho et al.
Scientific reports, 6, 23915-23915 (2016-04-02)
A commercially applicable and simple process for the preparation of aggregation-free metal oxide hollow nanospheres is developed by applying nanoscale Kirkendall diffusion to a large-scale spray drying process. The precursor powders prepared by spray drying are transformed into homogeneous metal