Merck
335738
Sigma-Aldrich
Sodium trimethylsilanolate solution
1.0 M in THF
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 191,00
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 191,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiONa
Peso molecular:
112.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.897 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)