Merck
71513
Sigma-Aldrich
Sodium dimethyldithiocarbamate solution
~40% in H2O
Sinónimos:
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 58,90
US$ 58,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 58,90
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCSSNa
Número de CAS:
Peso molecular:
143.21
Beilstein:
3569024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 58,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
concentración
~40% in H2O
grupo funcional
amine
dithiocarbamate
cadena SMILES
CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na/c1-4(2)3(5)6;/h1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
VMSRVIHUFHQIAL-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)