242039
1,2-Diacetylbenzene
99%
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
solubilidad
dichloromethane: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
fluorescencia
λex 355 nm; λem 455 nm (Amine adducts)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-5-3-4-6-10(9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
LVQFKRXRTXCQCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?