Merck
238759
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(CF3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
207.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(3-4)11(13)14/h1-3,12H
Clave InChI
XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol is the major product of solution phase photodecomposition of fluorodifen[1].
Aplicación
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol has been used in the synthesis of 2-methyl-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]propionic acid ethyl ester[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The aqueous photolysis of TFM and related trifluoromethylphenols. An alternate source of trifluoroacetic acid in the environment.
Ellis DA and Mabury SA.
Environmental Science & Technology, 34(4), 632-637 (2000)
Unexpected smiles rearrangement during borane reduction of 2-aryloxy-2-methylpropionamides.
Buchstaller H-P and Anlauf U.
Synthesis, 2005(4), 639-643 (2005)