238481
Formaldoxime trimer hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H9N3O3 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
135.12 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
cadena SMILES
Cl[H].ON1CN(O)CN(O)C1
InChI
1S/C3H9N3O3.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;/h7-9H,1-3H2;1H
Clave InChI
VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Formaldoxime trimer hydrochloride has been used in the synthesis of isoxazolidines.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis of iminomethano-dibenzo [a,e] cyclooctenes by transannular formation and cleavage of isoxazolidines.
Carling RW and Leeson PD.
Tetrahedron Letters, 29(52), 6985-6988 (1988)