237345
4-Propylaniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3,10H2,1H3
Clave InChI
OAPDPORYXWQVJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Oxidation of 4-propylaniline by peroxidase has been studied.
Aplicación
4-Propylaniline has been used in the preparation of (E)-2-methyl-4-[(4-propylphenyl)diazenyl]phenol.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Studies in peroxidase action-XXV: Stereospecificity of peroxidase action.
Baker PB and Saunders BC.
Tetrahedron, 31(16), 1869-1871 (1975)
(E)-2-Methyl-4-[(4-propylphenyl) diazenyl] phenol.
Albayrak C, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(9), o3733-o3733 (2007)