Merck
236446
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane
≥99%
Sinónimos:
I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
157.44
Beilstein/REAXYS Number:
605278
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
density
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI key
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)