236055
Lithium aluminum hydride solution
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
Sinónimos:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
densidad
0.95 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
- Lithium-polymer batteries
- Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
- Asymmetric aldol reactions
- Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?