212792
Lithium aluminum hydride solution
1.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in diethyl ether
densidad
0.716 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
- Lithium-polymer batteries
- Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
- Asymmetric aldol reactions
- Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?