235970
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
98%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoroacetylacetone, 1,1,1-Trifluoroacetylacetone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.388 (lit.)
bp
105-107 °C (lit.)
densidad
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(9)2-4(10)5(6,7)8/h2H2,1H3
Clave InChI
SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?