227153
3-Chloro-2,4-pentanedione
97%
Sinónimos:
3-Chloroacetylacetone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.483 (lit.)
bp
49-52 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.1921 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3
Clave InChI
VLRGXXKFHVJQOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?