Merck
234680
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid
99%
Sinónimos:
Lignoceric acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)22COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
368.64
Beilstein/REAXYS Number:
1728237
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
bp
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp
75-83 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)