222429
5-Methylisatin
95%
Sinónimos:
5-Methylindole-2,3-dione, NSC 9398
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
180 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange to red
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
Cc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(11)9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
Clave InChI
VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
dione) in body fluids by capillary column gas chromatography-mass spectrometry (GC—MS)[2].
- Antimycobacterial agents
- Promoters of central nervous system (CNS) depression in mice
- Inhibitors of TAK1 kinase
- Anti-human immunodeficiency virus (HIV) agent
- Potent herpes simplex virus (HSV) inhibitors
- Antimicrobial agents
- IKKβ inhibitors
- Potential drug to combat human immunodeficiency virus-tuberculosis (HIV-TB) coinfection
- Cyclooxygenase 1/2 (COX-1/2) and 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitors
- Antibacterial and anticancer agents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?