Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 104,00 US$ 88,40 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 402,00 US$ 341,70 |
US$ 88,40
Precio de catálogoUS$ 104,00Ahorre 15 %PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(=O)O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C9H15NO2.ClH/c1-7(11)12-9-6-10-4-2-8(9)3-5-10;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
LWWSARSTZGNKGV-FVGYRXGTSA-N
Application
Aceclidine hydrochloride may be used in muscarinic acetylcholine receptor-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Aceclidine is a non-selective muscarinic acetylcholine receptor partial agonist that is effective in reducing intraocular pressure.
Muscarinic receptor partial agonist
Aceclidine at a concentration of 5 and 50 μg is capable of enhancing the outflow facility, following ciliary muscle disinsertion.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?