233226
2,4-Difluoronitrobenzene
99%
Sinónimos:
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
densidad
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
Clave InChI
RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?