Merck
D42003
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromonitrobenzene
99%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 49,70
100 G
US$ 166,00
US$ 49,70
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 49,70
100 G
US$ 166,00
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
280.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 49,70
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
82-84 °C (lit.)
densidad
2.374 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
Clave InChI
WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Haluk Dinçalp et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 202, 196-206 (2018-05-23)
Five isoindigo-based donor-acceptor-donor (D-A-D) type small molecules have been synthesized in order to investigate their intramolecular charge transfer characteristics. UV-vis absorption of these dyes exhibits a wide absorption band ranging from 300 to 650 nm with two distinct bands, giving the
Derek E Williams et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(24), 7611-7622 (2018-05-29)
Stimuli-responsive materials are vital for addressing emerging demands in the advanced technology sector as well as current industrial challenges. Here, we report for the first time that coordinative integration of photoresponsive building blocks possessing photochromic spiropyran and diarylethene moieties within
Ekaterina A Dolgopolova et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5350-5358 (2019-03-07)
Electronic structure modulation of metal-organic frameworks (MOFs) through the connection of linker "wires" as a function of an external stimulus is reported for the first time. The established correlation between MOF electronic properties and photoisomerization kinetics as well as changes