335789
1-Chloro-2,4-difluorobenzene
98%
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
densidad
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(Cl)c(F)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
Clave InChI
AJCSNHQKXUSMMY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?