232114
Platinum on alumina
extent of labeling: 1 wt. % loading, 3.2 mm, pellets
Sinónimos:
Pt/Al2O3
Seleccione un Tamaño
US$ 418,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 418,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Formulario
pellets
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
1 wt. % loading
tamaño de partícula
3.2 mm
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?