Merck
205966
Sigma-Aldrich
Platinum on alumina
greener alternative
extent of labeling: 1 wt. % loading, powder
Sinónimos:
Pt/Al2O3
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 418,00
US$ 418,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 418,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 418,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
1 wt. % loading
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
Platinum on alumina (Pt/Al2O3) (1 wt. % loading, powder) can be used as a catalyst for a variety of applications, such as:
  • in the hydrodechlorination of chlorobenzenes[1]
  • oxidation, reduction, and decomposition[2]
  • in methanol steam reforming[3]
  • hydrocarbon combustion[4][5]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Kinetics of o-Xylene Combustion over a Pt/Alumina Catalyst
Manta CM, et al.
Chemical Engineering & Technology, 35(12), 2147-2154 (2012)
Preparation of Platinum-Supported Alumina Lewis Superacid Catalyst Using a CVD Method
Ayame A, et al.
Studies in Surface Science and Catalysis, 90, 257-262 (1994)
Low-temperature hydrodechlorination of chlorobenzenes on platinum-supported alumina catalysts
Hashimoto Y, et al.
Applied Catalysis A: General, 250(12), 247-254 (2003)
Platinum on alumina, titania, and magnesia supports for the combustion of methanol in a waste gas with trace amount of ammonia
Hinz A, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 34(2), 161-178 (2001)
Libowitz G et al.
Materials Science in Energy Technology null
Questions
  1. What are the post-treatment(calcination) conditions after catalyst synthesis?
    1 answer
    1. Information on the post-treatment conditions of this platinum on alumina is proprietary and cannot be shared.