Merck
520675
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, spheres
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 358,00
US$ 358,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 358,00
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 358,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
spheres
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
0.47-0.53 wt. % Pd
Extensión del etiquetado
0.5 wt. % loading
mp
1552 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palladium on alumina (Pd/Al2O3) (0.5 wt % loading, spheres) is a widely utilized catalyst that can be prepared by wet impregnation of alumina pellets with palladium chloride.[1] It can also be prepared by flame spray pyrolysis (FSP) by utilizing the precursor solution of aluminum sec-butoxide and palladium acetylacetonate.[2]
Aplicación
Pd/Al2O3 can be used as a catalyst in the enantioselective hydrogenation reaction.[2] It can also be potentially used in the formation of an automotive catalytic converter to improve the air quality of urban environments.[3][4]
Otras notas
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Catalytic activity of Pd/Al2O3 toward the combustion of methane
Gao D, et al.
Catalysis Communications, 9(15), 2583-2587 (2008)
Flame spray synthesis of Pd/Al2O3 catalysts and their behavior in enantioselective hydrogenation
Strobel R, et al.
J. Catal., 222(2), 307-314 (2004)
Aqueous bromate reduction by catalytic hydrogenation over Pd/Al2O3 catalysts
Chen H, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 96(3-4), 307-313 (2010)
Identification of the phytosphingosine metabolic pathway leading to odd-numbered fatty acids
Kondo N, et al.
Nature Communications, 5(1), 1-13 (2014)