230561
Sulforhodamine G
Dye content 60 %
Sinónimos:
Acid Red 50
About This Item
Productos recomendados
form
powder
composition
Dye content, 60%
λmax
529 nm
SMILES string
[Na+].CCNc1cc2OC3=CC(=N\CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccc(cc4S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H26N2O7S2.Na/c1-5-26-20-12-22-18(9-14(20)3)25(19-10-15(4)21(27-6-2)13-23(19)34-22)17-8-7-16(35(28,29)30)11-24(17)36(31,32)33;/h7-13,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b27-21-;
InChI key
NWWFZBYHUXCUDI-DJILMAANSA-M
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?