Saltar a
S1402
Sulforhodamine B sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Kiton Red 620
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 51,70
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 168,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 637,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H29N2NaO7S2
Número CAS:
Peso molecular:
580.65
EC Number:
222-529-8
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45100
Beilstein/REAXYS Number:
3886008
US$ 51,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
composition
Dye content, ~75%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
methanol: 1 mg/mL
fluorescence
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sulforhodamine B is a rhodamine derived aminoxanthene dye. It contains two sulfonic acids groups which separate in alkaline condition.
Application
Sulforhodamine B sodium salt has been used:
  • for relative total cell mass quantification
  • to investigate the viscosity of coacervates
  • as a molecular rotor for microviscosity determination in aerosol droplets
Biochem/physiol Actions
Sulforhodamine B sodium salt is useful to measure cell biomass and also for cytotoxicity screening.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
230162S901286186
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
fluorescence
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform, λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
methanol: 1 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
composition
Dye content, ~75%
composition
Dye content, 75%
composition
Dye content, ~75%
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulforhodamine B sodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)