Merck
229970
Sigma-Aldrich
Thallium(I) iodide
99.999% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 187,00
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 187,00
About This Item
Fórmula lineal:
TlI
Número de CAS:
Peso molecular:
331.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
440 °C (lit.)
densidad
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)