Merck
336270
Sigma-Aldrich
Thallium(I) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Thallium monobromide, Thallous bromide
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 628,00
US$ 628,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 628,00
About This Item
Fórmula lineal:
TlBr
Número de CAS:
Peso molecular:
284.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 628,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
synthesis grade
Nivel de calidad
Línea del producto
AnhydroBeads
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: thallium
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
>300 °C (lit.)
densidad
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
Información legal
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)