Merck
229431
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroiridate(III) monohydrate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Iridium(III)-ammonium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)3IrCl6 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
477.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidad
H2O: slightly soluble(lit.)
cadena SMILES
[NH4+].[NH4+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2H3N/h6*1H;;2*1H3/q;;;;;;+4;;/p-4
Clave InChI
LWNOUTCTZQNGEN-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chee Shan Lim et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(9), 1898-1905 (2015-04-25)
Renewable energy sources are highly sought after as a result of numerous worldwide problems concerning the environment and the shortage of energy. Currently, the focus in the field is on the development of catalysts that are able to provide water