Merck
227803
Sigma-Aldrich
(−)-Diisopropyl D-tartrate
98%
Sinónimos:
D-(−)-Tartaric acid diisopropyl ester
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 49,40
50 G
US$ 175,00
US$ 49,40
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 49,40
50 G
US$ 175,00
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
234.25
Beilstein/REAXYS Number:
5265431
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 49,40
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]23/D −17°, neat
optical purity
ee: ≥99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
density
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
hydroxyl
SMILES string
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Application
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols[1][2][3] and α-furfuryl amides[4] by enantioselective epoxidation.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)