Merck
227420
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
148.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
233 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Cl.Cc1[nH]cnc1CO
InChI
1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H
Clave InChI
UBHDUFNPQJWPRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of 1,3-bis(5-methyl-4-imidazolyl)-2-thiapropane (tridentate ligand)[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
van Steenbergen AC, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 11, 3175-3182 (1990)