Merck
226513
Sigma-Aldrich
B-Bromo-9-BBN solution
1.0 M in methylene chloride
Sinónimos:
9-Bromo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14BBr
Número de CAS:
Peso molecular:
200.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
concentration
1.0 M in methylene chloride
density
1.315 g/mL at 25 °C
SMILES string
BrB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BBr/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
InChI key
FYZDPIIMSZAKGP-OCAPTIKFSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)