Merck
222801
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(4-Nitrophenyl)methyl carbonochloridate, (4-Nitrophenyl)methyl chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-nitrobenzyl chloroformate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 63,10
25 G
US$ 166,00
US$ 63,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 63,10
25 G
US$ 166,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClCO2CH2C6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.59
Beilstein:
912446
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 63,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
4-Nitrobenzyl chloroformate, 97%
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Carbonylations
mp
32-34 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
chloro
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
Clave InChI
MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Eun Hyang Jang et al.
International journal of pharmaceutics, 580, 119237-119237 (2020-03-24)
Hypoxia is a characteristic feature of various ischemic diseases, including cancer. This study describes the development of glycol chitosan nanoparticles, hydrophobically modified with 4-nitrobenzyl chloroformate and folic acid (FA), that can specifically release drugs under hypoxic conditions. This hypoxia-responsive glycol