Merck
218421
Sigma-Aldrich
Dihydrocarveol
mixture of isomers, 95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
5.3 (vs air)
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
224-225 °C (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCC(CC1O)C(C)=C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)