215686
Disperse Yellow 3
Dye content 30 %
Sinónimos:
4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide, N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)phenyl]acetamide
Formulario
powder
composición
Dye content, 30%
mp
268-270 °C (lit.)
λmáx.
357 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥6500 at 354-360 nm in ethanol and water at 0.02 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc(C)ccc2O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10-3-8-15(20)14(9-10)18-17-13-6-4-12(5-7-13)16-11(2)19/h3-9,20H,1-2H3,(H,16,19)
Clave InChI
PXOZAFXVEWKXED-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?