Product 364797 is disperse orange 3. As per the literature as below, it is a dichroic dye and mixable with LCs.
https://www.semanticscholar.org/paper/Induced-Alignment-in-Nematic-Liquid-Crystal-by-3-Sood-Raina/2f9f0f936ddf691bbfa727dd4d0b99fc0eabaa3f
364797
Disperse Orange 3
Dye content 90 %
Sinónimos:
4-(4-Nitrophenylazo)aniline
Productos recomendados
composición
Dye content, 90%
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
443 nm
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N4O2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(17)18/h1-8H,13H2/b15-14+
Clave InChI
UNBOSJFEZZJZLR-CCEZHUSRSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Is this dye a dichroic dye and mixable with liquid crystal ?
1 answer-