215295
cis-2-Methylcyclohexanol
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
6-8 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
InChI key
NDVWOBYBJYUSMF-RQJHMYQMSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?