Merck
M38214
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclohexanol
96%
Sinónimos:
1-Hydroxy-1-methylcyclohexane, 1-Methyl-1-cyclohexanol
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 159,00
100 G
US$ 353,00
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 159,00
100 G
US$ 353,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H10OH
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.4585 (lit.)
bp
168 °C/752 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(O)CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-7(8)5-3-2-4-6-7/h8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Kellett et al.
Journal of computer-aided molecular design, 35(1), 95-104 (2020-10-11)
We investigate the binding of native β-cyclodextrin (β-CD) and eight novel β-CD derivatives with two different guest compounds, using isothermal calorimetry and 2D NOESY NMR. In all cases, the stoichiometry is 1:1 and binding is exothermic. Overall, modifications at the
Liping Kong et al.
Bioresource technology, 299, 122582-122582 (2019-12-27)
Direct hydrogenolysis of Kraft lignin was catalyzed over a series of supported Ni or Re catalysts in ethanol solvent. The best results showed that the oil yield of 96.70 wt% was obtained with less char formation at 330 °C for 3 h over
Verónica Cattaneo et al.
Neurobiology of learning and memory, 172, 107233-107233 (2020-05-04)
Intellectual disability is a common feature in genetic disorders with enhanced RAS-ERK1/2 signaling, including neurofibromatosis type 1 (NF1) and Noonan syndrome (NS). Additional training trials and additional spacing between trials, respectively, restores memory deficits in animal models of NF1 and