Merck
203009
Sigma-Aldrich
Cerium(III) sulfate octahydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Cerium(3+) trisulfate octahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Ce2(SO4)3·8H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
712.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
2.886 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
Clave InChI
PQBKXYUMEMUVIH-UHFFFAOYSA-H
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)