20159
n-Butil-litio solution
2.7 M in heptane
Sinónimos:
n-BuLi, Butil litio, Butil-litio solution, Litio-1-butanida
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life
concentración
2.7 M in heptane
color
yellow
densidad
0.71 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?